Learn More
PLD6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561939
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15749741
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QDPGYMHHKF AIVDKRVLIT GSLNWTTQAI QNNRENVLIT EDDEYVRLFL EEFERIWEQF NPTKYTFFPP KKSHGSCAPP VSRAGGRLLS WHRTCGTSSE SQT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 61%.
PLD6 Polyclonal antibody specifically detects PLD6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
PLD6
Polyclonal
Unconjugated
PLD6
4933433K01Rik; choline phosphatase 6; Gm10; Mitochondrial cardiolipin hydrolase; mitochondrial phospholipase; mitoPLD; mZuc; novel Phospholipase D Active site motif-containing protein; phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D6; phospholipase D family member 6; phospholipase D family, member 6; phospholipase D6; PLD 6; PLD6; Protein zucchini homolog; Zuc
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
201164
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N2A8
PLD6
Recombinant protein corresponding to Human PLD6