Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 62452
174.75 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Kimtech™ M3 Reinraum-Masken bieten verbesserten Prozessschutz und Komfort in Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder höher und werden mit technischen Informationen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften geliefert. Sie bieten folgende Vorteile: Verwendung in Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder höher; stark verbesserter Prozessschutz und Reduzierung des Kontaminationsrisikos; erhöhter Komfort mit flexibler Passform im Vergleich zu herkömmlichen gefalteten Masken. Hergestellt in einem von der FDA zugelassenen Werk. Erhältlich als: weiß, gefaltet, 23 cm, nicht sterile Maske, mit Bändern; silikon- und latexfrei. 10 Etuis x 50 nicht sterile Univ.-Gesichtsmasken m. Bändern, gefaltet, weiß, 23 cm (insg. 500 Stück)
- Kimtech™ M3 gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern 62452, weiß, 23 cm (B), 10x50 Masken (insgesamt 500 Stück)
- Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration zur Vermeidung von Kontamination.
- Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite.
- Latex- und silikonfrei.
- Geeignet für die Verwendung in Reinraumumgebunden nach ISO 3 oder höher.
Spezifikation
Gesichtsmaske | |
Binder | |
Standard | |
62452 | |
Ja | |
Halbleiter, Festplattenlaufwerke, Datenspeicherung, integrierte Schaltkreise | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE) | |
9,1 in. |
Weiß | |
PE (Polyethylen) | |
Nicht steril | |
Klasse 1/ISO 3 | |
99,5% (PFE), 98,7% (BFE) | |
Ja | |
KimTech™ M3 | |
23 cm |