Learn More
PLEKHA8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PLEKHA8 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894564
|
Proteintech
15410-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884564
|
Proteintech
15410-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Cargo transport protein that is required for apical transport from the Golgi complex. Transports AQP2 from the trans-Golgi network (TGN) to sites of AQP2 phosphorylation. Mediates the non-vesicular transport of glucosylceramide (GlcCer) from the trans-Golgi network (TGN) to the plasma membrane and plays a pivotal role in the synthesis of complex glycosphingolipids. Binding of both phosphatidylinositol 4-phosphate (PIP) and ARF1 are essential for the GlcCer transfer ability. Also required for primary cilium formation, possibly by being involved in the transport of raft lipids to the apical membrane, and for membrane tubulation.Spezifikation
PLEKHA8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
D3ZY60, Q80W71, Q96JA3 | |
231999, 500132, 84725 | |
PLEKHA8 Fusion Protein Ag7677 | |
Primary | |
-20°C | |
PLEKHA8 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FAPP 2, FAPP2, hFAPP2, PLEKHA8 | |
Plekha8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |