Learn More
Abnova™ PLEKHC1 Recombinant Protein
Human PLEKHC1 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH17327 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 10979 |
Molekulargewicht | 100.5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16165952
|
Abnova™
H00010979-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175952
|
Abnova™
H00010979-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Theoretical MW (kDa):100.54
- Preparation method: In vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MALDGIRMPDGCYADGTWELSVHVTDLNRDVTLRVTGEVHIGGVMLKLVEKLDVKKDWSDHALWWEKKRTWLLKTHWTLDKYGIQADAKLQFTPQHKLLRLQLPNMKYVKVKVNFSDRVFKAVSDICKTFNIRHPEELSLLKKPRDPTKKKKKKLDDQSEDEALELEGPLITPGSGSIYSSPGLYSKTMTPTYDAHDGSPLSPTSAWFGDSALSEGNPGILAVSQPITSPEILAKMFKPQALLDKAKINQGWLDSSRSLMEQDVKENEALLLRFKYYSFFDLNPKYDAIRINQLYEQAKWAILLEEIECTEEEMMMFAALQYHINKLSIMTSENHLNNSDKEVDEVDAALSDLEITLEGGKTSTILGDITSIPELADYIKVFKPKKLTLKGYKQYWCTFKDTSISCYKSKEESSGTPAHQMNLRGCEVTPDVNISGQKFNIKLLIPVAEGMNEIWLRCDNEKQYAHWMAACRLASKGKTMADSSYNLEVQNILSSLKMQHLNPDPQLIPEQITTDITPECLVSPRYLKKYKNKQITARILEAHQNVAQMSLIEAKMRFIQAWQSLPEFGITHFIARFQGGKKEELIGIAYNRLIRMDASTGDAIKTWRFSNMKQWNVNWEIKMVTVEFADEVRLSFICTEVDCKVVHEFIGGYIFLSTRAKDQNESLDEEMFYKLTSGWV
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH17327 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
100.5 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FERMT2 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10979 | |
PLEKHC1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MALDGIRMPDGCYADGTWELSVHVTDLNRDVTLRVTGEVHIGGVMLKLVEKLDVKKDWSDHALWWEKKRTWLLKTHWTLDKYGIQADAKLQFTPQHKLLRLQLPNMKYVKVKVNFSDRVFKAVSDICKTFNIRHPEELSLLKKPRDPTKKKKKKLDDQSEDEALELEGPLITPGSGSIYSSPGLYSKTMTPTYDAHDGSPLSPTSAWFGDSALSEGNPGILAVSQPITSPEILAKMFKPQALLDKAKINQGWLDSSRSLMEQDVKENEALLLRFKYYSFFDLNPKYDAIRINQLYEQAKWAILLEEIECTEEEMMMFAALQYHINKLSIMTSENHLNNSDKEVDEVDAALSDLEITLEGGKTSTILGDITSIPELADYIKVFKPKKLTLKGYKQYWCTFKDTSISCYKSKEESSGTPAHQMNLRGCEVTPDVNISGQKFNIKLLIPVAEGMNEIWLRCDNEKQYAHWMAACRLASKGKTMADSSYNLEVQNILSSLKMQHLNPDPQLIPEQITTDITPECLVSPRYLKKYKNKQITARILEAHQNVAQMSLIEAKMRFIQAWQSLPEFGITHFIARFQGGKKEELIGIAYNRLIRMDASTGDAIKTWRFSNMKQWNVNWEIKMVTVEFADEVRLSFICTEVDCKVVHEFIGGYIFLSTRAKDQNESLDEEMFYKLTSGWV | |
DKFZp686G11125/FLJ34213/FLJ44462/KIND2/MIG2/PLEKHC1/UNC112/UNC112B/mig-2 | |
FERMT2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |