Learn More
PLEKHG5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16819314 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16819314 20 μL 20 Mikroliter
16809314 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16819314 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 198301AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Guanine nucleotide exchange factor that activates RHOA and maybe the NF-kappa-B signaling pathway. Involved in the control of neuronal cell differentiation. Plays a role in angiogenesis through regulation of endothelial cells chemotaxis.
Spezifikation
Antigen PLEKHG5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.29 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PLEKHG5
Gen-Zugriffsnummer O94827, Q66T02, Q6RFZ7
Gen-Alias DSMA4, GEF720, KIAA0720, PLEKHG5, RP4 650H14.3
Gensymbole Plekhg5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PLEKHG5 Fusion Protein Ag11725
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 269608, 310999, 57449
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG