missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plexin B2 Antibody (3E7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18223742 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
0.5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
25 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18223742 0.5 mg 0.50 Milligramm
18282703 0.025 mg 25 Mikrogramm
18235602 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18223742 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP1433100.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Plexin B2 Monoclonal specifically detects Plexin B2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Plexin B2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 30000000
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Zusammensetzung PBS, pH 7.2 with 0.09% Sodium Azide
Gen-Alias MM1KIAA0315dJ402G11.3, Nbla00445, PLEXB2, plexin B2, plexin-B2
Gensymbole PLXNB2
Wirtsspezies Armenian Hamster
Immunogen The immunogen for this antibody was PlexinB2.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23654
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.