Learn More
Invitrogen™ Human PLK1, His Tag Recombinant Protein
PLK1 Recombinant Human Protein
638.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005021 |
---|---|
Gen-Alias | PLK1 |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11503457
|
Invitrogen™
PV3501 |
10μg |
638.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10650785
|
Invitrogen™
PV4038 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15458443
|
Invitrogen™
PR5304B |
100 μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PLK1 is a serine⁄threonine kinase that is thought to function in cell mitosis and regarded as a marker of cell proliferation. It has been found to play a critical role in carcinogenesis.Spezifikation
NP_005021 | |
Human | |
Baculovirus |
PLK1 | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.