missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PLK2, GST Tag Recombinant Protein

Artikelnummer. 11563627
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11563627 10 μg 10 Mikrogramm
15458613 100 μg 100 Mikrogramm
10584663 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 11563627 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV4204

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.

PLK2 is a serum inducible serine/threonine kinase that is a member of the polo family of serine/threonine kinases which have a role in normal cell division. The kinase may play a role in embryogenesis, wound healing, and neoplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9NYY3
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung 50mM tris with 0.02% Triton X-100, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 50% glycerol, 2mM DTT and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 10769
Molekulargewicht 105.7 kDa
Name Human PLK2, GST Tag
pH-Bereich 7.5
Reinigungsverfahren Purified
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias h PLK-2; hPlk2; hSNK; Plk2; PLK-2; polo like kinase 2; polo-like kinase 1; polo-like kinase 2; Serine/threonine-protein kinase PLK2; serine/threonine-protein kinase SNK; Serum-inducible kinase; SNK
Gebräuchliche Bezeichnung PLK2
Gensymbol PLK2
Kinase-Familie PLK Kinase Family
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Sequenz Full length
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Assay-Eingabe Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Kinase-Gruppe Ser⁄Thr Kinases: Other
Versandbedingung Dry Ice
Systemkompatibilität Z'-LYTE™
Zieleintrag PLK2
Zielgen polo-like kinase 2
Expressionssystem Baculovirus
Proteinfamilie Kinases & Inhibitors
Proteinform Recombinant, Full Length
Form Liquid
Protein-Subtyp Serine/Threonine Kinases
Forschungskategorie Signal Transduction
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.