Learn More
Invitrogen™ Human PLK3, GST Tag Recombinant Protein
PLK3 is a member of the polo family of serine/threonine kinases.
Marke:  Invitrogen™ PR7316B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408563
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PLK3 is involved in the regulation of M phase in the cell cycle.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004064
59.7 kDa
PLK3, CNK
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: Other
Baculovirus
Recombinant, Catalytic
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
100μg
PLK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction