missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PLSCR1 (Human) Recombinant Protein

Human PLSCR1 full-length ORF ( AAH21100, 1 a.a. - 318 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00005359-P02.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16169221

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 06-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MDKQNSQMNASHPETNLPVGYPPQYPPTAFQGPPGYSGYPGPQVSYPPPPAGHSGPGPAGFPVPNQPVYNQPVYNQPVGAAGVPWMPAPQPPLNCPPGLEYLSQIDQILIHQQIELLEVLTGFETNNKYEIKNSFGQRVYFAAEDTDCCTRNCCGPSRPFTLRIIDNMGQEVITLERPLRCSSCCCPCCLQEIEIQAPPGVPIGYVIQTWHPCLPKFTIQNEKREDVLKISGPCVVCSCCGDVDFEIKSLDEQCVVGKISKHWTGILREAFTDADNFGIQFPLDLDVKMKAVMIGACFLIDFMFFESTGSQEQKSGVW
Spezifikation

Spezifikation

AAH21100
phospholipid scramblase 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLSCR1
GST
5359
Wheat germ expression system
25 μg
MMTRA1B
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate