missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung (Od/ID 60,3/57 mm), abgewinkelt, für Abluftkanal für S30
Diese Rohrverlängerungen eignen sich für Memmert Öfen. Memmert&trade Einsteckbare Rohrverlängerungen für Öfen sind für die Abluftführung und bei Bedarf für den Schlauchanschluss vorgesehen.
Marke: Memmert™ S30B29719
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Einsteck-Rohrverlängerung (Außendurchm. 60,3 mm, innen 57 mm)
- Abgewinkelt
- Nur Modelle U, I, S
Spezifikation
Abluftrohre | |
Rohrverlängerung zum Einstecken | |
57 x 60,3 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) |