missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Steckrohrverlängerung (Od/ID 60,3/57 mm), gerade, für Abluftkanal für S55

Diese Rohrverlängerungen eignen sich für Memmert Öfen. Memmert&trade Einsteckbare Rohrverlängerungen für Öfen sind für die Abluftführung und bei Bedarf für den Schlauchanschluss vorgesehen.

Marke:  Memmert™ S55B29718

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16395887

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Einsteck-Rohrverlängerung (Außendurchm. 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Abgewinkelt
  • Nur Modelle U, I, S
Spezifikation

Spezifikation

Modelle U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Rohrverlängerung zum Einstecken
57 x 60,3 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote