Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN110plus, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ SN110plusB29719
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
60,3 mm | |
Sterilisator SN110plus |