Learn More
Thermo Scientific™ Anschluss-Adapter-Kit für VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad
Installationsadapter-Kit zur Verwendung mit Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad.
Marke: Thermo Scientific™ 230000006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Verwenden Sie den Anschluss-Adapter-Kit, um die Flüssigkeit einfach vom Bad zu Ihrer Anwendung zu leiten. Optimale Leistung mit dem Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad.
Eine vollständige Auswahl an Schlauchanschlüssen und Gewindeadaptern ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.- 0.25 Zoll (8 mm), 0.5 Zoll (12 mm) 8 mm und 12 mm Schlauchtüllen
- 0.25 Zoll MNPT und 0.5 Zoll MNPT – ideal für die Verwendung mit Schnellkupplungen
Spezifikation
Anschluss-Adapter-Kit | |
Thermo Scientific VersaCool Kühlwasserkreislaufbad | |
Anschluss-Adapter-Kit |