missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger replacement for CTC PAL autosampler syring
SGE Spritzenersatzkolben für Diamond MS gasdichte Spritzen
71.40 €
Spezifikation
Material | PTFE (Kolben) |
---|---|
Produkttyp | Ersatzkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CTC PAL-Autosamplerspritze |
Anschlusstyp | Gasdicht |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13147966
|
Trajan Scientific and Medical™
0355170 |
10 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13127956
|
Trajan Scientific and Medical™
0355171 |
25 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13157966
|
Trajan Scientific and Medical™
0355173 |
100 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13107966
|
Trajan Scientific and Medical™
0355172 |
50 μl |
71.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
Ersatzkolben | |
CTC PAL-Autosamplerspritze | |
Gasdicht |