Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger replacement for CTC PAL autosampler syring
SGE Spritzenersatzkolben für Diamond MS gasdichte Spritzen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0355172
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13107966
  • 71.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
  • Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
PTFE (Kolben)
50 μl
Gasdicht
Ersatzkolben
CTC PAL-Autosamplerspritze