Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kolben
SGE Spritzenersatzkolben für gasdichte Spritzen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 032835
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
Gastight | |
500 μl |