Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger replacement for Thermo Scientific Triplus
SGE Spritzenersatzkolben für gasdichte Spritzen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 032855
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
10 ml | |
Gasdicht |
Ersatzkolben | |
CTC PAL RTC LC Spritzen |