Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger replacement for Thermo RSH autosampler
SGE Spritzenersatzkolben für gasdichte Spritzen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0355190
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13117966
  • 57.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab
10-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
  • Entwickelt für den spezifischen Spritzenzylinder, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Thermo RSH und CTC RTC Autosamplerspritzen
Gasdicht
10 μl
GT-Ersatzkolben
PTFE