Learn More
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127, 0,2 μm gefiltert (10 %-Lösung in Wasser)
Pluronic™ F-127, 0,2 µm gefiltert (10 %-Lösung in Wasser)
Marke: Molecular Probes™ P6866
164.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Pluronic F-127 *10 %-Lösung in Wasser* ist ein nichtionisches Tensid-Polyol (Molekulargewicht ca. 12.500 Dalton), das die Löslichkeit wasserunlöslicher Farbstoffe und anderer Materialien in physiologischen Medien erleichtert. Pluronic F-127 wird häufig zum Dispergieren der Acetoxymethyl (AM)-Ester unserer Ionenindikatoren und für unsere Zellen-Tracer-Farbstoffe wie CFDA-SE verwendet.Spezifikation
Farblos | |
Flüssig | |
30 mL |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.