Spezifikation
| Produkttyp | Planeten-Kugelmühle |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Beschreibung | Planeten-Kugelmühle, 1.220 (1.900) H x 836 B x 780 mm T PM 400 MA Modell, 220/230 V, 50/60 Hz, 1,5 kW Antriebsleistung, 1-phasiger Stromanschluss, RS 232/RS 485-Schnittstelle, <10 mm Zufuhrgröße, <μ1 m, mit 4 Schleifstationen, Geschwindigkeitsverhältnis 1: -3, für mechanische Legierung, IP 30 |
| Abmessungen (L x B x H) | 780 x 836 x 1220 (1900) mm |
| Elektrische Anforderungen | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für mechanisches Legieren |
| Höhe (metrisch) | 1200 mm (geschlossen), 1.900 mm (offen) |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Schnittstelle | RS 232/RS 485 |
| IP-Schutzart | IP30. |
| Mehr anzeigen |