Learn More
RETSCH Planeten-Schnellmühle PM 400, für 220-230 V, 50-60 Hz, mit 4 Mahlstellen
Artikelnummer. 10708981 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
10708981 220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10708981 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.535.0001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Setzen Sie Planeten-Kugelmühlen überall dort ein, wo höchste Feinheit gefordert ist. Retsch™ PM 400 Modell Planeten-Kugelmühle erfüllt alle technischen Anforderungen für kolloidales Mahlen und liefern den für das mechanische Legieren erforderlichen Energieeintrag. PM 400 ist ein robustes Bodenmodell mit 4 Mahlstationen.
  • Bewährte Verfahren für Mischen und Größenreduzierung
  • Extrem hohe Fliehkräfte führen zu einer sehr hohen Pulverisierungsenergie und kurzen Mahldauer.
  • Leistungsstarkes und schnelles Mahlen bis in den Nano-Bereich
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch Energie- und Drehzahlregelung
  • Geeignet für Langzeittests
  • 2 Verschiedene Mahlmodi (trocken und nass)
  • Optionales Druck- und Temperaturmesssystem PM GrindControl
  • Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
  • Sicherheitsschieber für sicheren Betrieb
  • Perfekte Stabilität auf Labortisch dank FFCS-Technologie
  • Innovativer Gegengewicht- und Unwuchtsensor für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Komfortable Parametereinstellung über die Anzeige und ergonomische 1-Tasten-Bedienung
  • Automatische Belüftung der Mahlkammer
  • 10 Standardarbeitsanweisungen können gespeichert werden
  • Programmierbare Startzeit
  • Die Sicherung bei Stromausfall gewährleistet die Speicherung der verbleibenden Mahlzeit.
  • Gefäße mit O-Typ-Dichtung für sicheren Betrieb, druckdicht
Spezifikation
Produkttyp Planeten-Kugelmühle
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Beschreibung Planeten-Kugelmühle, 1.220 (1.900) H x 836 B x 780 mm T, PM 400 Modell, 220/230 V, 50/60 Hz, 1,5 kW Antriebsleistung, 1-phasiger Stromanschluss, RS 232/RS 485-Schnittstelle, <10 mm Zufuhrgröße, < 1 mμ, für Kollodialmahlverfahren < 0,1 μm Feinheit, mit 4 Schleifstationen, Geschwindigkeitsverhältnis 1: -2, IP 30
Abmessungen (L x B x H) 780 x 836 x 1220 (1900) mm
Elektrische Anforderungen 220/230 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulverisieren, Mischen, Homogenisieren, Kolloidmahlverfahren, mechanisches Legieren
Höhe (metrisch) 1200 mm (geschlossen), 1.900 mm (offen)
Hertz 50/60 Hz
Schnittstelle RS-232/RS-485
IP-Schutzart IP30.
Länge (metrisch) 780 mm
Modell PM 400
Phase 1-phasiger Stromanschluss
Spannung 220/230 V
Breite (metrisch) 836 mm