Learn More
RETSCH PM Messsysteme zur Mahlkontrolle
Überwachen und protokollieren Sie die Prozesse und Reaktionen, die während der Vermahlung im Mahlbecher ablaufen. Retsch™ PM Grind Control Messsysteme sind für Edelstahl-Mahlbecher mit 250 ml und 500 ml erhältlich.
10875.00 € - 11595.00 €
Spezifikation
Produkttyp | PM Grind Control Messsystem |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Druck- und Temperaturmessungen |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11944372
|
RETSCH
22.782.0004 |
Umfasst Mess-Transceiver, stationären Transceiver, Software, Gehäuse und anwenderfreundlichen 250-ml-Schleifbecher aus Edelstahl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11954372
|
RETSCH
22.782.0005 |
Umfasst Mess-Transceiver, stationären Transceiver, Software, Gehäuse und anwenderfreundlichen 500-ml-Schleifbecher aus Edelstahl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Messbereiche: Gasdruck: 0 bis 500 kPa/Temperatur: 0 °C bis 200 °C
- Keine Änderung der Mühle erforderlich
- Reichweite in Gebäuden: bis 20 m
- Betriebszeit bei voll geladenem Akku: 80 h
- Datenauswertung mit Windows XP/Vista
- Mehrsprachige Software
Spezifikation
PM Grind Control Messsystem | |
Für Druck- und Temperaturmessungen |