Learn More
PMFBP1 Monoclonal Antibody (4G9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524491
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15692315
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: FHTEELQTSY YSLRQYQSIL EKQTSDLVLL HHHCKLKEDE VILYEEEMGN HNENTGEKLH LAQEQLALAG DKIASLERSL NLYRDKYQSS LSNIELLEC
PMFBP1 Monoclonal antibody specifically detects PMFBP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
PMFBP1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q8TBY8
PMFBP1
PMFBP1 (NP_112583, 99 a.a. ∽ 197 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
4G9
Unconjugated
PMFBP1
1700016D22Rik; F77; LOW QUALITY PROTEIN: polyamine-modulated factor 1-binding protein 1; ODF3; outer dense fiber ODF3; outer dense fiber protein 3; PMF-1 binding protein; PMF-1-binding protein; PMFBP1; polyamine modulated factor 1 binding protein 1; polyamine-modulated factor 1-binding protein 1; sperm tail associated protein; sperm tail-associated protein; Stap
Mouse
Protein A
RUO
83449
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles