missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMM1/Phosphomannomutase 1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30752723 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30752723 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30752723 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP347107MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PMM1/Phosphomannomutase 1 Polyclonal antibody specifically detects PMM1/Phosphomannomutase 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PMM1/Phosphomannomutase 1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias brain glucose-1,6-bisphosphatase, EC 5.4.2.8, phosphomannomutase 1, PMM 1, PMMH22, PMMH-22, Sec53
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen phosphomannomutase 1. (Uniprot# Q92871)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Proteases & Other Enzymes
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5372
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.