missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PMM2 Recombinant Protein
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Molekulargewicht | 52.8 |
pH-Bereich | 8 |
Vorbereitungsmethode | In vitro wheat germ expression system |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16169241
|
Abnova™
H00005373-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16179241
|
Abnova™
H00005373-P01.25UG |
25μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
52.8 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |