Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A
PMP-Kolben mit Polypropylen-Stopfen
Marke: BRAND™ 36180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
Spezifikation
500 ml | |
PP-Stopfen | |
0.25 ml | |
A |
PMP | |
Schliffmanschette: NS 19/26 | |
Autoklavierbar |