Learn More
Kartell SpA PMP Graduated Conical Measures
Artikelnummer. 10050941
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
18 Stück
8 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10050941 250 mL 18 Stück
10060941 500 mL 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10050941 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0142300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Conical measures, graduated, made of PMP
Can withstand temperatures up to 170°C. They have a wide base for stability.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material PMP
Einwegprodukt Reusable
Graduierungen 5 mL
Autoklavierbar Autoclavable
Sterilität Non-sterile
Base Type Circular
Höhe (metrisch) 162 mm
Typ Graduated Cylinder