Learn More
VITLAB™ Urbanti-Trichter aus PMP
Marke:  VITLAB™ 325195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15222159
  • 112.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
80 mL
PMP
150mm
3mm
210 mm