Learn More
VITLAB™ Urbanti-Trichter aus PMP
Marke:  VITLAB™ 325495
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15252159
  • 115.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1800 mL
PMP
155mm
20mm
315 mm