Learn More
PMP22 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567643
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15872784
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
PMP22 Polyclonal antibody specifically detects PMP22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PMP22
Polyclonal
Unconjugated
PMP22
22kDa; Cd25; CMT1A; CMT1E; DSS; GAS3; GAS-3; Growth arrest-specific protein 3; HMSNIA; HNPP; peripheral myelin; peripheral myelin protein 22; peripheral myelin protein 22 kDa; PMP22; PMP-22; Protein CD25; SAG; schwann cell membrane glycoprotein; Sp110; SR13 myelin protein; Tr; trembler
Rabbit
affinity chromatography
RUO
18858, 24660, 5376
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P16646, P25094, Q01453
PMP22
Synthesized peptide derived from human PMP22.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat