Learn More
PMPCB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559246
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15707111
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: WGFSESLLIR GAAGRSLYFG ENRLRSTQAA TQVVLNVPET RVTCLESGLR VASEDSGLST CTVGLWIDAG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 77%.
PMPCB Polyclonal antibody specifically detects PMPCB in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
PMPCB
Polyclonal
Unconjugated
PMPCB
3110004O18Rik; Beta-MPP; mitochondrial processing peptidase beta subunit; mitochondrial-processing peptidase subunit beta; MPP11; MPPB; MPPP52; P-52; peptidase (mitochondrial processing) beta; peptidase, mitochondrial processing beta subunit; PMPCB
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9512
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75439
PMPCB
Recombinant protein corresponding to Human PMPCB