missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMS2 Antibody (PMS2/8374R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621410 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18621410 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18621410 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320968AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PMS2 Monoclonal antibody specifically detects PMS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PMS2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PMS2/8374R
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias DNA mismatch repair protein PMS2, EC 3.1, H_DJ0042M02.9, HNPCC4postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 2, mismatch repair endonuclease PMS2, PMS1 protein homolog 2, PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae), PMSL2PMS2CL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human PMS2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Mismatch Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5395
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.