missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNCK Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30754041 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30754041 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30754041 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP347105V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PNCK Polyclonal antibody specifically detects PNCK in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PNCK
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BSTK3, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1B, CaM kinase I beta, CaM kinase IB, CaMK1b, CaM-KI beta, CaMKI-beta, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, FLJ50403, FLJ50549, FLJ56451, FLJ59811, MGC45419, pregnancy up-regulated non-ubiquitously expressed CaM kinase, pregnancy upregulated non-ubiquitously expressed CaM kinase, Pregnancy up-regulated non-ubiquitously-expressed CaM kinase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen pregnancy up-regulated non-ubiquitously expressed CaM kinase. (Uniprot# Q6P2M8)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 139728
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.