missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PNMAL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PNMAL1 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896764
|
Proteintech
16965-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886764
|
Proteintech
16965-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.Spezifikation
PNMAL1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86V59 | |
55228 | |
PNMAL1 Fusion Protein Ag10698 | |
Primary | |
-20°C | |
PNMA8A |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PNMA like 1, PNMA like protein 1, PNMAL1 | |
PNMA8A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |