Learn More
PNMAL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16965-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886764
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
PNMAL1
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q86V59
PNMA like 1, PNMA like protein 1, PNMAL1
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
55228
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
PNMA8A
Liquid
PNMA8A
PNMAL1 Fusion Protein Ag10698
Antigen Affinity Chromatography