Learn More
PNPLA4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25469-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884045
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the patatin-like family of phospholipases. The encoded enzyme has both triacylglycerol lipase and transacylase activities and may be involved in adipocyte triglyceride homeostasis. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome Y.
Spezifikation
Spezifikation
PNPLA4
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P41247
DXS1283E, GS2, IPLA2 ETA, PNPLA4, Protein GS2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
8228
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
PNPLA4
Liquid
PNPLA4
PNPLA4 Fusion Protein Ag22091
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human