Learn More
PNPLA4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PNPLA4 |
---|---|
Konzentration | 0.43 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884045
|
Proteintech
25469-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874045
|
Proteintech
25469-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the patatin-like family of phospholipases. The encoded enzyme has both triacylglycerol lipase and transacylase activities and may be involved in adipocyte triglyceride homeostasis. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome Y.Spezifikation
PNPLA4 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P41247 | |
8228 | |
PNPLA4 Fusion Protein Ag22091 | |
Primary | |
-20°C | |
PNPLA4 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DXS1283E, GS2, IPLA2 ETA, PNPLA4, Protein GS2 | |
PNPLA4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |