Learn More
Thermo Scientific™ PocketTips™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 12957217
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 nl
Packungsgröße:
4800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12957217 250 nl 4800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12957217 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FX96P20250
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
PocketTips™ Pipettenspitzen gewährleisten weniger zeitraubende Arbeitsschritte, einen geringeren Verbrauch von Laborartikeln und schnellere Assays.
Mit den anwenderfreundlichen PocketTips™ Pipettenspitzen, die auf mehreren Workstations kompatibel sind, entfallen zeitaufwendige Pipettierschritte, die Verwendung von Laborartikeln wird reduziert und Assays wie PCR-Primer-Verdünnungen beschleunigt. Die Außenabmessungen der Spitze und des Racks sind identisch mit den Standard-Automationsspitzen, die nur minimale Änderungen und Einstellungen erfordern. Ermöglicht die einfache und wirtschaftliche Assay-Miniaturisierung, erhält die Verbindungen und spart Reagenzienkosten.
Merkmale:
  • Direktes Aufbringen von Proben auf Assay-Platten
  • Vermischung von Proben- und Assay-Material durch sanftes Mischen in der Spitzespitze
  • Variationskoeffizienten (CV) unter 6 % für alle Kapillartaschenkapazitäten möglich
  • Farbe: Durchsichtig
Empfohlen für:
Für zellbasierte Assays oder Assays mit niedriger DMSO-Toleranz, selektive Assays (P450), Wirkstärkebestimmungen (IC50), Lagerung/Entnahme von Verbindungen in/aus Verbindungsbibliotheken, Protein- und Enzym-Assays auf wässriger Basis, automatisierte klinische Diagnostik und Assays mit Kinetikmessung (FLIPR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 nl
Farbe klar
Format Racks