Learn More
Thermo Scientific™ PocketTips™ Pipettenspitzen
PocketTips™ Pipettenspitzen gewährleisten weniger zeitraubende Arbeitsschritte, einen geringeren Verbrauch von Laborartikeln und schnellere Assays.
208.22 € - 4361.04 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Clear |
Produktlinie | PocketTip |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12997207
|
Thermo Scientific™
FLIPR384B-250 |
250 nl | Molecular Devices™ FLIPR 384-Well-Kopf |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12907217
|
Thermo Scientific™
FLIPR384B-50 |
50 nl | Molecular Devices™ FLIPR 384-Well-Kopf |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12937217
|
Thermo Scientific™
FX384P30-50 |
50 nl | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12947217
|
Thermo Scientific™
FX96P20-100 |
100 nl | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12967217
|
Thermo Scientific™
FX96P20-50 |
50 nl | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12977217
|
Thermo Scientific™
FX96P20-500 |
500 nl | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11662020
|
Thermo Scientific™
PE384P30-100 |
100 nl | Packard 384-well, PerkinElmer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11672020
|
Thermo Scientific™
PE384P30-50 |
50 nl | Packard 384-well, PerkinElmer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11682020
|
Thermo Scientific™
PE96P235-100 |
100 nl | Packard 96-well, PerkinElmer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11692020
|
Thermo Scientific™
PE96P235-250 |
250 nl | Packard 96-well, PerkinElmer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11902221
|
Thermo Scientific™
STAR384P30-50 |
50 nl | Hamilton MICROLAB STAR |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Mit den anwenderfreundlichen PocketTips™ Pipettenspitzen, die auf mehreren Workstations kompatibel sind, entfallen zeitaufwendige Pipettierschritte, die Verwendung von Laborartikeln wird reduziert und Assays wie PCR-Primer-Verdünnungen beschleunigt. Die Außenabmessungen der Spitze und des Racks sind identisch mit den Standard-Automationsspitzen, die nur minimale Änderungen und Einstellungen erfordern. Ermöglicht die einfache und wirtschaftliche Assay-Miniaturisierung, erhält die Verbindungen und spart Reagenzienkosten.
Merkmale:
- Direktes Aufbringen von Proben auf Assay-Platten
- Vermischung von Proben- und Assay-Material durch sanftes Mischen in der Spitze
- Bei allen Kapillartaschenkapazitäten können Variationskoeffizienten (CV) unter 6 % erreicht werden
- Farbe: Durchsichtig
Empfohlen für:
Für zellbasierte Assays oder Assays mit niedriger DMSO-Toleranz, selektive Assays (P450), Wirkstärkebestimmungen (IC50), Lagerung/Entnahme von Verbindungen in/aus Verbindungsbibliotheken, Protein- und Enzym-Assays auf wässriger Basis, automatisierte klinische Diagnostik und Assays mit Kinetikmessung (FLIPR).
Garantie: Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.
Spezifikation
Ungefiltert | |
Nicht steril | |
Clear | |
PocketTip |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.