Learn More
Thermo Scientific™ Dispensierpunkt-Filter für Barnstead™ Wasseraufbereitungssysteme am Einsatzort
Reduzieren Sie Bakterien mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ sterilen 0,2 µm und 0,1 µm-Filter für Wasseraufbereitungssysteme, der bis zu 5 Mal autoklaviert werden kann. Zur Verwendung mit Barnstead Wasseraufbereitungssystemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 09.1003
160.55 EUR gültig bis 2020-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "13935" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03572kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11367111
  • 169.00 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 8
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzverbrauchsmaterial für die folgenden Barnstead Wasseraufbereitungssysteme:
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • LabTower™ EDI
  • LabTower™ TII
  • MicroPure™
  • Smart2Pure™
Spezifikation
Spezifikation
GenPure; GenPure xCAD; LabTower EDI; GenPure Pro
Dispense Filter
Sterilfilter, 0.2 µm
Point of Dispense Filter
GenPure; GenPure Pro; GenPure xCAD; LabTower EDI;