Learn More
Veolia Water Systems FILTER 0,22 uM LC145
Artikelnummer. 11940457
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11940457 0,22 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11940457 Lieferant Veolia Water Systems Lieferanten-Nr. LC145
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ausgezeichneter, leistungsstarker und robuster Filter für gleichbleibende hochreine Wasserqualität in Bezug auf Partikel und Bakterien unmittelbar vor dem Dispensieren.
  • Point-of-Use-Filter mit 0.2 Mikron
  • Hervorragend geeignet, um unmittelbar vor dem Dispensieren eine gleichbleibende Qualität von Reinstwasser in Bezug auf Partikel und Bakterien zu gewährleisten
  • Filter 0.22 μM
Spezifikation
Porengröße 0,22 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Gewährleistung einer konsistenten Reinstwasserqualität in Bezug auf Partikel und Bakterien unmittelbar vor der Abgabe
Typ Endstellenfilter