Learn More
Olympus™ Polarisator, SZX-PO
Verwenden Sie diesen einfachen Polarisator mit einer Basis für Durchlichtbeleuchtung. Olympus™ Polarisator, SZX-PO, ermöglicht die doppelbrechende Bildbeobachtung von Proben.
Brand: Olympus™ K10017125
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
- Einfacher Polarisator.
- Passend für Tischadapter Typ1 .
Specifications
Polarisator | |
SZX-Mikroskope |