Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit, Green
PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, grün
1666.00 € - 2630.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15363826
|
Invitrogen™
A15890 |
800 Assays |
1666.00 €
800 Einheiten |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15353826
|
Invitrogen™
A15889 |
2.500 Assays |
2630.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, grün, bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller Östrogenrezeptor (ER)-beta-Liganden. Das Kit verwendet Insektenzell-exprimierte native (unmarkierte) humane Volllänge-ER Beta und einen neuartigen hochaffinen fluoreszierenden Östrogenliganden (Fluormone™ ES2) in einem homogenen Assay-Format zum einfachen Mischen und Messen.Dieses Kit liest die Farbe Grün aus; ein „Rot“-Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab. Weitere Informationen oder Hilfe erhalten Sie per E-Mail unter drugdiscoverytech@lifetech.com.
Das PolarScreen™ ER Beta Konkurrenz-Assay-Kit ist:
Funktionsweise des Assays
Volllänge-ER-beta wird einem fluoreszierenden Östrogenliganden hinzugefügt, um einen ER-Fluormone™ ES2-Komplex zu bilden. Dieser Komplex wird einzelnen Testverbindungen in Multiwellplatten hinzugefügt. Zur Bestimmung der relativen Affinität misst der Assay die Fluoreszenzpolarisation. Konkurrierende Testverbindungen verdrängen den Fluormone™ ES2-Liganden vom ER-beta, was ihm ein schnelles Taumeln ermöglicht und zu niedrigen Polarisationswerten führt. Eine Verschiebung des Fluoreszenzpolarisationswerts in Gegenwart einer Testverbindung wird verwendet, um die relative Affinität von Testverbindungen für ER-beta zu bestimmen.
Alle Komponenten werden unter strengsten Qualitätsparametern hergestellt. Die Leistung dieses Produkts gemäß Analysenzertifikat wird für 6 Monate nach dem Kauf garantiert. Kontaktieren Sie uns für Großpackungen oder Unterstützung bei anderen Kernrezeptor-Assays, von der Assay-Entwicklung bis hin zum Bibliotheken-Screening und darüber hinaus.
Spezifikation
Grün | |
384-Well-Platte |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.