missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, rot

PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, rot

Marke:  Invitrogen™ A15891

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg

Artikelnummer. 15373826

  • 1670.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Das PolarScreen™ Green Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta, bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisations-Screening potenzieller Östrogenrezeptor (ER)-beta-Liganden. Das Kit verwendet in Insektenzellen exprimierten, nativen (nicht markierten) humanen Vollängen-ER-beta (A15664) sowie einen neuartigen, hochaffinen fluoreszierenden Östrogen-Liganden (Fluormone™ ES2) im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.

Dieses Kit liest die Farbe Rot aus; ein „Grün“-Kit ist ebenfalls erhältlich (A15890). Beide Kits bestimmen die IC50s von Konkurrenzverbindungen. Die richtige Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab. Weitere Informationen oder Hilfe erhalten Sie per E-Mail unter drugdiscoverytech@lifetech.com.

Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER-beta ist:

  • Vollständig und gebrauchsfertig: Alle Reagenzien sind enthalten, geben Sie einfach Ihre Testverbindungen hinzu
  • Hochdurchsatz-kompatibel: 20 μl Fluoreszenzpolarisations-Assays in einer 384 Well-Mikrotiterplatte
  • Praktisch: in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich

    Funktionsweise des Assays
    Das Volllängen-ER-beta wird einem fluoreszierenden Estrogenliganden hinzugegeben, sodass sich ein ER-Fluormon™ ES2-Komplex bildet. Dieser Komplex wird einzelnen Testverbindungen in Multiwellplatten hinzugefügt. Zur Bestimmung der relativen Affinität misst der Assay die Fluoreszenzpolarisation. Konkurrierende Testverbindungen verdrängen den Fluormone™ ES2-Liganden vom ER-beta, was ihm ein schnelles Taumeln ermöglicht und zu niedrigen Polarisationswerten führt. Eine Verschiebung des Fluoreszenzpolarisationswerts in Gegenwart einer Testverbindung wird verwendet, um die relative Affinität von Testverbindungen für ER-beta zu bestimmen.

    Alle Komponenten werden unter strengsten Qualitätsparametern hergestellt. Die Leistung dieses Produkts gemäß Analysenzertifikat wird für 6 Monate nach dem Kauf garantiert. Kontaktieren Sie uns für Mengenangaben oder Unterstützung bei anderen Kernrezeptor-Assays, von der Assay-Entwicklung bis hin zum Bibliotheken-Screening und darüber hinaus.
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Rot
    Oestrogenrezeptor ER Beta rekombinantes Protein, volle Länge, Fluromone™ EL rot, ER roter Assaypuffer
    Nur für Forschungszwecke (RUO)
    -68 bis -85 °C/-5 bis -30 °C
    PolarScreen™ Kompetitiver Assay-Kit für ER beta
    PolarScreen™ ER Beta Konkurrenz-Assay-Kit, 1 Kit, Rot, 384-Well Plattenformat, Fluoreszenz-Polarisationstechnik, Östrogen-Rezeptor Beta Kernrezeptor-Zielgen, für Pharmazie und Biopharmazie, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
    1 Kit
    384-Well-Platte
    Pharma und Biopharma, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Identifizierung und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen, Biologie der Kernrezeptoren, biochemische Kernrezeptorassays, Bindung von Kernrezeptoren
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.