missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLDIP1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18297275 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18297275 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18297275 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP180103

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

POLDIP1 Polyclonal specifically detects POLDIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen POLDIP1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry 4-8 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_849194
Gen-Alias BACURD1, BTB/POZ domain-containing adapter for CUL3-mediated RhoA degradation protein 1, BTB/POZ domain-containing protein KCTD13, hBACURD1, PDIP1FKSG86, POLDIP1TNFAIP1-like protein, Polymerase delta-interacting protein 1, potassium channel tetramerisation domain containing 13
Gensymbole KCTD13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N terminal of human KCTD13. Peptide sequence PGPAAYGLKPLTPNSKYVKLNVGGSLHYTTLRTLTGQDTMLKAMFSGRVE.
Molekulargewicht des Antigens 36 kDa
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 253980
Testspezifität Expected identity based on immunogen sequence: Canine: 100%; Rat: 92%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.