Learn More
Ekastu Safety™ Polimask 330 Halbmaske, ohne Filter, mit Rundgewindeanschluss, Ausatemventil
Mit Standard-Gewindeanschluss nach DIN EN 148-1. Die EKASTU Safety™ Polimaske 330/2 Halbmaske besteht aus weichem EPDM und wurde speziell für Brillenträger entwickelt.
Marke: Ekastu Safety™ 466605
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24000kg
Beschreibung
- Mit Standard-Gewindeanschluss nach DIN EN 148-1
- Maskengehäuse mit Ausatemventil und Kinnpolster
- Aus weichem EPDM
- Durch das spezielle Design ist die Maske für Brillenträger geeignet
- Aufgrund des Verbindungsstückes kann die Halbmaske mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten und Atemschutzgeräten mit Turboeinheit verwendet werden
Spezifikation
DIN EN 148-1 | |
Halbmaske | |
Verwendbar mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten und Atemschutzgeräten mit Turboeinheiten | |
1 Stk. |
Weiches EPDM | |
Halbmaske | |
Polimaske 330 |