Beschreibung
- Besteht aus LDPE und EVA Copolymer, das optimalen Schutz gegen flüchtige Lösungsmittel bietet
- Erhältlich mit den häufig verwendeten Gewinden GL38 und S60/61 und mit Volumina von 5, 10 und 20 l.
SCAT Politainers sind eine ideale Möglichkeit, auch auf begrenztem Raum nicht auf sichere Aufbewahrung verzichten zu müssen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 10 L |
| Verschlussgröße | GL38 |
| Farbe | Weiß (durchscheinend) |
| Beschreibung | Politainer 10 l, GL38, PE-LD/EVA Copolymer, faltbar, Abmessungen (B x H x T): 228 x 228 x 228 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 228 x 228 x 228 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Karton |
| Enthält | UN-Y-Zulassung in Kombination mit Box |
| Mehr anzeigen |