Learn More
SCAT Politainer (klappbarer Abfallbehälter)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
Verschlussgröße:
GL38
S60/61
Abmessungen (L x B x H):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Beschreibung
Die Lagerung im ungefüllten Zustand ist auf sehr kleinem Raum möglich, und nach dem Befüllen ist eine sichere Lagerung oder ein sicherer Transport gewährleistet.
- Aus LDPE und EVA-Copolymer für optimalen Schutz vor flüchtigen Lösungsmitteln
- Erhältlich mit den häufig verwendeten Gewinden GL38 und S60/61 und mit Volumina von 5, 10 und 20 l.
Die SCAT Politainer sind ideal für sichere Lagerung, auch auf begrenztem Raum
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Produkttyp | Kanister |
Verschlussgröße | S60/61 |
Beschreibung | Politainer 10 l, S60/61, PE-LD/EVA Copolymer, faltbar, Abmessungen (B x H x T): 228 x 228 x 228 mm |
Kapazität (metrisch) | 10 L |
Abmessungen (L x B x H) | 228 x 228 x 228 mm |
Material | LDPE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
Enthält | UN-Y-Zulassung in Kombination mit Box |
Farbe | Transluzentes Weiß |