missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR2E Antibody (OTI3B5), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18158145 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18158145 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18158145 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273518APCCY7

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

POLR2E Monoclonal specifically detects POLR2E in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen POLR2E
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3B5
Konjugat APC-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias DNA directed RNA polymerase II 23 kda polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II 23 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit E, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC1, hRPB25, hsRPB5, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide E (25kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide E, 25kDa, RPABC1, RPB5, RPB5 homolog, XAP4RNA polymerases I, II, and III subunit ABC1
Gensymbole POLR2E
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human POLR2E (NP_002686) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5434.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.